Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Pore size:
1.5 μm
Material:
PTFE filter membrane
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 10 pack
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
PTFE-Filtermembranen, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
material
PTFE filter membrane
packaging
pkg of 10 pack
diam.
47 mm
pore size
1.5 μm
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack | description PTFE membrane circles, (TE 37), 1 μm, 47 mm, 50/pk | description pore size 0.5 μm, diam. 47 mm | description Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm |
| pore size 1.5 μm | pore size 1 μm | pore size 0.5 μm | pore size 0.45 μm pore size, 80 % porosity |
| material PTFE filter membrane | material - | material PTFE membrane | material PTFE membrane, white filter, plain filter |
| packaging pkg of 10 pack | packaging pack of 50 | packaging pkg of 100 ea | packaging - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?