Dokumente
F3DPVER-K25
Millipore
FLEXMAP-3D-Leistungsprüfungskit, 25 Verwendungen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
Produktlinie
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Allgemeine Beschreibung
Alle xMAP-Geräte erfordern regelmäßige Kalibrierungs- und Leistungsprüfungen, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und die Datengenauigkeit aufrechterhalten wird. Das FLEXMAP-3D-Gerät wird mithilfe eines Kalibrierungs- und eines Überprüfungskits kalibriert, die jeweils 25 Verwendungen ermöglichen.
Anwendung
Zur Verwendung mit dem FLEXMAP-3D-System®
Sonstige Hinweise
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Rechtliche Hinweise
FLEXMAP 3D system is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable