Alle xMAP-Geräte erfordern regelmäßige Kalibrierungs- und Leistungsprüfungen, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und die Datengenauigkeit aufrechterhalten wird. Das FLEXMAP-3D-Gerät wird mithilfe eines Kalibrierungs- und eines Überprüfungskits kalibriert, die jeweils 25 Verwendungen ermöglichen.
Application
Zur Verwendung mit dem FLEXMAP-3D-System®
Other Notes
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Legal Information
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)