zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
HB.01
eCl@ss:
42029053
Technique(s):
multiplexing: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
General description
Alle xMAP-Geräte erfordern regelmäßige Kalibrierungs- und Leistungsprüfungen, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und die Datengenauigkeit aufrechterhalten wird. Das MAGPIX-Instrument verwendet ein Kalibrierungs- und ein Verifizierungsskit, die jeweils 25 Verwendungen ermöglichen.
Application
Zur Verwendung mit dem MAGPIX®-System
Other Notes
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Legal Information
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable |
| product line Milliplex® | product line Milliplex® | product line Milliplex® | product line Milliplex® |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c