Dokumente
EZSKTMEM1
Millipore
Wartungskit für Flüssigkeitspumpe für EZ-Stream®-Pumpe
For servicing of the liquid pump of the EZ-Stream®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116500
NACRES:
NB.79
Leistungsmerkmale
repair kit
Hersteller/Markenname
EZ-Stream®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Stream®
Allgemeine Beschreibung
Das Wartungskit besteht aus einem kompletten Satz von Elementen, die zur Wartung der Flüssigkeitspumpe der EZ-Stream® und zur Sicherstellung einer optimalen Leistung erforderlich sind. Die EZ-Stream®-Vakuumpumpe ist eine Flüssigkeitstransferpumpe mit einem kompakten Design, was sie ideal zur Verwendung auf dem Labortisch oder in einer Laminar-Flow-Werkbank macht. Das Wartungskit umfasst austauschbare Verschleißteile in der Flüssigkeitspumpe, um eine hohe Durchflussrate aufrechtzuerhalten.
Anwendung
Das Wartungskit für die EZ-Stream®-Flüssigkeitspumpe sorgt für optimale Pumpenleistung bei der mikrobiologischen Analyse von Bier, Milchprodukten, Mineralwasser, Softdrinks, Cider, Sportgetränken und Wein oder von pharmazeutischen Produkten.
Komponenten
  • 2 Klappenventile
  • 1 Arbeitsmembran
  • 2 O-Ringe
  • 1 Oszillationsmembran
Rechtliche Hinweise
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany