EZSH0SBB2
Schlauchtülle für die EZ-Stream® Pumpe
To replace IN and OUT original hose barbs
Beschreibung
hose barb adapter
Leistungsmerkmale
repair kit
Verpackung
pkg of 2 numbers
Hersteller/Markenname
EZ-Stream®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Stream®
Allgemeine Beschreibung
Die Schlauchtüllen sind ein Ersatzprodukt für die Originalteile, falls sie kaputtgehen oder im Falle einer Leckage in der EZ-Stream® Vakuumpumpe und gewährleisten eine korrekte Schlauchverbindung. Die EZ-Stream® Vakuumpumpe ist eine Flüssigkeitstransferpumpe mit einem kompakten Design, das sie ideal zur Verwendung auf dem Labortisch sowie in einer Laminar-Flow-Werkbank macht. Zwei Schlauchtüllen und zwei O-Ringe sind enthalten, um die Teile, die mit dem Einlass- und Auslassschlauch verbunden sind, zu ersetzen.
Anwendung
Die Schlauchtüllen gewährleisten eine korrekte Schlauchverbindung der EZ-Stream® Pumpe für die mikrobiologische Analyse von Bier, Milchprodukten, Flaschenwasser, Pharmazeutika, Softdrinks, Cider, Sportgetränken und Wein.
Komponenten
- 2 Schlauchtüllen
- 2 O-Ringe
Rechtliche Hinweise
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany