EZHL
Human Leptin ELISA Kit
measures and quantify Leptin levels in 25 μL serum or plasma
Synonym(e):
Leptin, Obesity factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Human Leptin "Dual Range" ELISA, This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
25 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 94-114%
intra-assay cv: 1.4-4.9
(Sensitive Assay)
intra-assay cv: 2.6-4.6
linearity: 80-105%
linearity: 96-125%
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125 ng/mL
(sensitive assay)
sensitivity: 0.125-20 ng/mL
sensitivity: 0.5 ng/mL
standard curve range: 0.5-100 ng/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... LEP(3952)
Allgemeine Beschreibung
Empfehlung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials