Wichtige Dokumente
EZHEADMM1
EZ-Fit® Verteilerfiltrationskopf
for use with Milliflex Oasis® Funnel, pkg of 1 unit
Synonym(e):
EZ-Fit®-Verteilerkopf, Für Keimbelastungsanwendungen, Filtrationskopf für Verteiler
Größe auswählen
EZHEADMM1
€ 492,00
€ 492,00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
EZHEADMM1
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
€ 492,00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Materialien
316L stainless steel head
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® Funnel
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der EZ-Fit®-Verteilerkopf für den Milliflex-Oasis®-Trichter ermöglicht die Verwendung von Milliflex-Oasis®-Trichtern mit dem EZ-Fit®-Vakuumfiltrationsverteiler. Die EZ-Fit®-Filtrationseinheit ist eine Einweg-Filtrationsvorrichtung für Keimbelastungstests und wurde zum Sicherstellen einer optimalen Mikrobenwiederfindung entwickelt. Die sterilisierten Einwegfiltrationsvorrichtungen optimieren den Workflow, sparen Zeit und liefern besonders verlässliche Mikrobenzählungsergebnisse. Der EZ-Fit®-Kopf vereinfacht das Anbringen der Filtrationseinheit am EZ-Fit®-Vakuumfiltrationsverteiler. Das Design des EZ-Fit®-Verteilers eliminiert Kontaminationsquellen, die zu falsch-positiven Ergebnissen führen können: Alle Innenbereiche sind zugänglich und können effizient gereinigt werden. Außerdem sind alle Komponenten autoklavierbar.
Anwendung
Der EZ-Fit®-Verteilerkopf für den Milliflex-Oasis®-Trichter ermöglicht die Verwendung von Milliflex-Oasis®-Trichtern mit dem EZ-Fit®-Vakuumfiltrationsverteiler und findet Anwendung bei Keimbelastungsprüfungen und der Wasserüberwachung bei Bier, Mineralwasser und Kosmetika sowie der Analyse von pharmazeutischen Produkten.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany