EFHAB100
EZ-Fit® Filtrationseinheit, schwarze Membran, 0,45 µm Porengröße, 100-ml-Trichter, Großpackung
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit mit saugfähiger Einlage, Membranfiltereinheit aus einer gerasterten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung
Empfohlene Produkte
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 7004
Sterilität
electron beam irradiated
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B)
pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Parameter
100 mL sample volume
Kapazität
100 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
Eignung
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® System
Versandbedingung
ambient
Verpackung
EFHAB100B: Großpackung mit Schutzbeutel (48 Einheiten/Packung)
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Artikel
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Verwandter Inhalt
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Die mikrobiologische Prüfung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Sicherheits- und Qualitätsmanagements in der Lebensmittelindustrie. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.