Wichtige Dokumente
EFAAW100B
Millipore
EZ-Fit® Filtrationseinheit
0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
Synonym(e):
EZ-Fit® Filtrationseinheit mit saugfähiger Einlage, Filtrationseinheit, Membranfiltereinheit aus einer gerasterten Zellulosemischester-Membran für die Keimbelastungsprüfung, Trichter mit Filter
Größe auswählen
48 UNIT
€ 288,00
€ 288,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 UNIT
€ 288,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
€ 288,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
blue base
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter (gridded)
Sterilität
sterile; electron beam irradiated
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Verpackung
pkg of Bulk packaging
Parameter
100 mL sample volume
Kapazität
100 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
100 mL
Porengröße
0.8 μm pore size
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Die EZ-FIT®-Filtrationseinheit ist eine Einweg-Filtrationseinheit, die aus einer weißen Mischzelluloseester-Membran (MCE-Membran) mit Netzaufdruck und einem blauen Unterteil mit einer Zellulose-Stützunterlage besteht. Sie ermöglicht eine sichere und schnelle Membranfiltration, indem sie die Risiken einer mikrobiologischen Analyse vermeidet.
Die Filtrationseinheiten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt, ein belüfteter Deckel bedeckt die Probe während der Filtration und ein 360°-Rand verhindert die versehentliche Berührung der Membranfiltrationsfläche mit der Pinzette während des Membrantransfers, um die Proben vor Kontamination zu schützen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse bei der mikrobiellen Zählung sicherzustellen.
Die EZ-FIT®-Azure-Funktion macht die EZ-FIT®-Filtrationseinheit mit einem transparenten Trichter und rundum angebrachten Füllstandsanzeigen für ein einfaches Befüllen aus jedem Winkel noch ergonomischer und praktischer. Das innovative Design der Trichtereinheit verhindert Leckagen und einen Proben-Bypass an der Membran.
Die Einheiten mit blauem Unterteil bieten zusätzliche Flexibilität: Nach der Filtration kann entweder die Membran auf eine Agarplatte überführt oder die Einheit durch Zugabe eines Flüssigmediums in eine Petrischale umfunktioniert werden.
Die Filtrationseinheiten entsprechen internationalen Standards und minimieren Probenrückstände. Die Einheiten können gestapelt werden, um Platz im Arbeitsbereich zu sparen. Dieses Einwegprodukt ist für die EZ-FIT®-Filtrationsleiste konzipiert, die mit speziellen EZ-FIT®-Filterhaltern ausgestattet ist.
Anwendung
Die EZ-FIT® Filtrationseinheit wird zur Keimbelastungskontrolle von Flüssigkeiten, einschließlich Inprozess- und Endproduktproben, in der Getränke-, Arzneimittel- und Wasserherstellung eingesetzt. Dieses Produkt wird ebenfalls in der industriellen QC und Wasserüberwachung verwendet.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.