ECM507
QCM Chemotaxis Cell Migration Assay, 24-well (5 µm), fluorimetric
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
all
Qualitätsniveau
Methode(n)
activity assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Verpackung
Komponenten
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3