Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Millipore Express® SHRP, Kartusche, Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 20 in. Code 7
Quality Segment
material
polyethersulfone , polypropylene , polypropylene support, polysulfone , silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millipore Express®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤54.2 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C ( in water), 0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse), 0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (forward), 15 psi max. differential pressure (1.0 bar) at 135 °C (forward), 2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse), 25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (forward), 30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (reverse), 6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
20 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.98 m2 (10.6 ft2)
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
bubble point
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
Code 7
General description
Packaging
Preparation Note
25 Vorwärts- oder 22-Vorwärts- und 3 Rückwärts-SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C oder 3 Vorwärts-Zyklen von 30 min bei 135 °C und ≤ 1000 mbar (15 psid); 25 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 40 l wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Benetzungsanleitungen für Filtereinheiten mit MILLIPORE EXPRESS® in der Membran-Gebrauchsanweisung
- Lagerung: Bitte beziehen Sie sich auf Filter mit MILLIPORE EXPRESS® Membran in der Gebrauchsanweisung
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 20 in. Code 7 | description Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 10 in. Code7 | description Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 30 in. Code 7 | description pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal |
| pore size 0.5/0.1 μm pore size | pore size 0.5/0.1 μm pore size | pore size 0.5/0.1 μm pore size | pore size 0.5/0.1 μm pore size |
| product line Millipore Express® | product line Millipore Express® | product line Millipore Express® | product line Millipore Express® |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| filtration area 0.98 m2 | filtration area 0.49 m2 | filtration area 0.48 m2 | filtration area 0.48 m2 |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore Express® SHRP, Kartusche
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung