Fortfahren mit
CHVE71TS3
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Cartridge 10
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Synonym(e):
Millipore Express SHR Cartridge Filter 10 in. 0.5/0.1 μm Code 7 Silicone, Millipore Express® SHRP, Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 ea
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millipore Express® SHRP, Kartusche, Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 10 in. Code7
Quality Segment
material
polyethersulfone , polypropylene , polypropylene support, polysulfone , silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millipore Express®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤27.1  mL/min air diffusion at 3.45  bar (50  psig) and 23 °C ( in water), 0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse), 0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (forward), 15 psi max. differential pressure (1.0 bar) at 135 °C (forward), 2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse), 25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (forward), 30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (reverse), 6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.49 m2 (5.3 ft2)
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction), <0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
bubble point
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
Code 7
General description
Device Configuration: Filterelement
Packaging
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Preparation Note
Sterilization Method
25 forward or 22 forward and 3 reverse SIP cycles of 30 min @ 135 °C, or 3 forward cycles, 30 min., 135 °C at ≤ 1000 mbar (15 psid); 25 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
This product was manufactured with a Millipore Express membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Bacterial Retention
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥2 l Wasser
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 20 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CHVE73TS3CHVE75TS3CHVE71TE3
description
Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 10 in. Code7
description
Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 30 in. Code 7
description
Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 5 in. Code 7
description
Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 10 in. Code 7
pore size
0.5/0.1 μm pore size
pore size
0.5/0.1 μm pore size
pore size
0.5/0.1 μm pore size
pore size
0.5/0.1 μm pore size
product line
Millipore Express®
product line
Millipore Express®
product line
Millipore Express®
product line
Millipore Express®
filtration area
0.49 m2 (5.3 ft2)
filtration area
1.47 m2
filtration area
0.23 m2 (2.5 ft2)
filtration area
0.48 m2
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
Still not finding the right product?
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung