The shelf life is 2 years for all consumables kept in the recommended storage conditions (temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%). Contact your local representative (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for more information.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
sterility
0.22 μm filtered
feature
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
composition
(polysulfone hollow fibers)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak®
parameter
≥1 bar pressure (3 bar), 0.5 mL/min air diffusion at 2 bar, 1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C, 5 °C temp. range (35 °C)
volume
100 L , 100000 mL
total organic carbon (TOC) residue
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
pore size
0.22 μm pore size
fitting
compatibility
for use with AFS®, for use with Milli-Q® CLX
shipped in
ambient
General description
Die Kartusche dient dem effizienten Entfernen von bakteriellen Nebenprodukten wie der alkalischen Phosphatase (ALP) aus dem Speisewasser für Analysegeräte, das zum Verdünnen von Reagenzien, zum Herstellen von Blindproben und zum Spülen von Leitungen und Sonden verwendet wird. Dadurch entsteht eine stabilere Baseline und eine bessere Assay-Zuverlässigkeit.
Die Biopak® C-Ultrafiltrationseinheit besteht aus Polysulfon-Hohlfasern. Diese Membran optimiert die Abweisung von bakterieller ALP und von Bakterien unter Beibehaltung einer hohen Fließrate.
Application
Features and Benefits
- Erzeugt ALP-freies Wasser (< 1 μ-Einheiten/μL).
- Gewährleistet einen Bakteriengehalt von weniger als 10 KBE/mL (üblicherweise < 1 KBE/mL).
- Wurde speziell zum Entfernen von Endotoxinen entwickelt, aber auch zum Erzielen eines Logreduktionswerts für Pyrogen von 4 oder besser, einer Zuführkonzentration für Pyrogen zwischen 1.000 und 10.000 EU/mL und einer Nukleasenreduktion von 1 μg/mL auf weniger als 0,01 ng/mL bei einem Speisewasserdruck von 1 bar.
- Unterstützt stabile Assay-Basislinien, was eine höhere Assay-Zuverlässigkeit zur Folge hat.
- Reduziert die Notwendigkeit häufiger Kalibrierungen des Analysegeräts.
- Macht häufige Dekontaminationen des Analysegeräts hinfällig, die kostspielige Stillstandszeiten nach sich ziehen.
- Enthält: Selbsthaftendes Etikett.
- Wird für optimale Ergebnisse alle sechs Monate ersetzt.
Other Notes
- Rückhaltung von: Bakterien und Pyrogenen
- Wirkungsweise: Ultrafiltration
- Anwendung: Zellkulturmedien, Molekularbiologie
- Verwendungszweck: Reduzierung der Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch Ultrafiltrationshohlfasern filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte den Abschnitt zum „Auswechseln“ in der Packungsbeilage des Produkts.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren.
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Removes bacteria and bacterial by-products from water. For use with AFS® and Milli-Q® CLX systems. | description Removes bacteria and particulates for purified water. For Milli-Q® CLX systems. | description For Milli-Q® Element/Academic/Biocel/Gradient/Synthesis systems. Removes traces of boron from ultrapure water. | description - |
| compatibility for use with AFS®, for use with Milli-Q® CLX | compatibility for use with Milli-Q® CLX | compatibility for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis | compatibility for use with Direct-Q® UV, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV |
| manufacturer/tradename BioPak® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Q-Gard® | manufacturer/tradename BioPak® |
| feature better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration | feature - | feature - | feature removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size - | pore size - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the shelf life for Filter?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.