usage
sufficient for 100 tests
Quality Level
packaging
pkg of 1 96-well plate(s)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
detection method
colorimetric, fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das Glucose-Assay-Kit ermöglicht die direkte Messung von Glucose in verschiedenen biologischen Proben (z. B. Serum, Plasma, Körperflüssigkeiten). Die Glucoseenzymmischung oxidiert Glucose, um ein Produkt zu erzeugen, das mit einem Farbstoff reagiert, um Farbe und Fluoreszenz zu erzeugen. Die erzeugte Farbe oder Fluoreszenz ist proportional zu der Glucosemenge in der Probe.
Glucose (C6H12O6; molare Masse: 180,16) ist eine wichtige Kraftstoffquelle zur Erzeugung der universellen Energiemoleküle ATP. Der Glucosewert ist ein wichtiger Diagnoseparameter für viele Stoffwechselstörungen. Die Messung von Glucose kann sowohl in der Forschung als auch in Wirkstoffentdeckungsprozessen sehr wichtig sein.
Biochem/physiol Actions
Das Glucose-Assay-Kit ermöglicht die direkte Messung von Glucose in verschiedenen biologischen Proben (z. B. Serum, Plasma, Körperflüssigkeiten, Lebensmittel, Wachstumsmedium usw.). Das Verfahren ist schnell, einfach, sensitiv und eignet sich für einen hohen Durchsatz. Der Assay eignet sich auch zum Überwachen der Glucosewerte während der Fermentation und Zuführung von Glucose in Proteinexpressionsverfahren.
Preparation Note
• Glucoseenzymmischung: Lösen Sie die Glucoseenzymmischung in 220 µl Glucose-Assay-Puffer. Aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Innerhalb von zwei Monaten verwenden.
• Glucose-Sonde: Wird gebrauchsfertig geliefert. Auf Raumtemperatur erwärmen, um das DMSO aufzutauen.
• Standardkurve: Für einen kolorimetrischen Assay den Glucosestandard auf 1 nmol/ml verdünnen, indem Sie 10 µl des Glucosestandards zu 990 µl Glucose-Assay-Puffer geben; gut mischen. Zugeben von 0, 2, 4, 6, 8, 10 µl zu jedem einzelnen Well. Anpassen des Volumens auf 50 µl/Well mit Glucose-Assay-Puffer, um 0, 2, 4, 6, 8, 10 nmol/Well Glucosestandard herzustellen. Für einen fluorometrischen Assay den Glucosestandard auf 0,1 nmol/µl verdünnen, indem Sie 10 µl des Glucosestandards zu 990 µl Glucose-Assay-Puffer geben; gut mischen. Geben Sie anschließend 20 µl zu 180 µl Glucose-Assay-Puffer. Gut mischen. Zugeben von 0, 2, 4, 6, 8, 10 µl zu jedem einzelnen Well. Anpassen des Volumens auf 50 µl/Well mit Glucose-Assay-Puffer, um 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 nmol/Well Glucosestandard herzustellen.
• Glucose-Sonde: Wird gebrauchsfertig geliefert. Auf Raumtemperatur erwärmen, um das DMSO aufzutauen.
• Standardkurve: Für einen kolorimetrischen Assay den Glucosestandard auf 1 nmol/ml verdünnen, indem Sie 10 µl des Glucosestandards zu 990 µl Glucose-Assay-Puffer geben; gut mischen. Zugeben von 0, 2, 4, 6, 8, 10 µl zu jedem einzelnen Well. Anpassen des Volumens auf 50 µl/Well mit Glucose-Assay-Puffer, um 0, 2, 4, 6, 8, 10 nmol/Well Glucosestandard herzustellen. Für einen fluorometrischen Assay den Glucosestandard auf 0,1 nmol/µl verdünnen, indem Sie 10 µl des Glucosestandards zu 990 µl Glucose-Assay-Puffer geben; gut mischen. Geben Sie anschließend 20 µl zu 180 µl Glucose-Assay-Puffer. Gut mischen. Zugeben von 0, 2, 4, 6, 8, 10 µl zu jedem einzelnen Well. Anpassen des Volumens auf 50 µl/Well mit Glucose-Assay-Puffer, um 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 nmol/Well Glucosestandard herzustellen.
Bei Empfang den gesamten Inhalt des Kits bei -20 °C lagern. Vor Licht schützen. Hinweis: Lassen Sie die Reagenzien auf Raumtemperatur aufwärmen und zentrifugieren Sie die Fläschchen vor dem Öffnen kurz.
Vorbereiten von Testproben mit einem Gesamtvolumen von 50 µl/Well mit Glucose-Assay-Puffer. Serum kann direkt mit Glucose-Assay-Puffer verdünnt werden. In der Regel reichen 0,5–2 µl/Assay aus (normales Serum enthält ~5 nmol Glucose/µl). Wir empfehlen, mehrere Dosen Ihrer Probe zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Werte innerhalb des Standardkurvenbereichs liegen.
Other Notes
Glucose-Assay-Puffer, Glucose-Sonde, Glucoseenzymmischung und Glucosestandard sowie ein Anwenderprotokoll.
Lee, Y.S. et al. 2007.Diabetes56, 1671.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Um das Verbot von The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC) zum Verkauf von mit Quecksilber versetzten Produkten einzuhalten, darf dieses Produkt in den folgenden US-Staaten nicht verkauft werden: Rhode Island und Connecticut.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glucose-Assay-Kit
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Sri Teja Mullapudi et al.
eLife, 7 (2018-12-07)
Pathways modulating glucose homeostasis independently of insulin would open new avenues to combat insulin resistance and diabetes. Here, we report the establishment, characterization, and use of a vertebrate 'insulin-free' model to identify insulin-independent modulators of glucose metabolism. insulin knockout zebrafish
Megan R Kwon et al.
PeerJ, 6, e4472-e4472 (2018-03-13)
C1q TNF related protein 3 (CTRP3) is a relatively novel hormonal factor primarily derived from adipose tissue and has anti-diabetic properties. To determine if CTRP3 could play a role in early childhood development, the purpose of this study was to
Fei Liu et al.
Journal of cell communication and signaling, 16(1), 103-113 (2021-07-02)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is the most common malignant tumor of the head and neck region and is characterized by an increased risk of developing chemoresistance after treatment. The present study demonstrated that estrogen-related receptor α (ERRα) was upregulated in cisplatin-
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CBA086-1KIT | 04055977220643 |