BI0344
Capping Reagent B ACN/Acetic Anhydride/Lutidine (50/20/30)
Biosynthesis Novabiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Farbe
yellow
Übergangstemp.
flash point 5 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
BI0344-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup