Wichtige Dokumente
AX1698A
Supelco
Composite 5
Original Formulation AQUASTAR®
Synonym(e):
Karl Fischer
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 46.1 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
AX1698A-6, AX1698A-3 and AX1698A-5 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
Hinweis zur Analyse
Color: Red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
Rechtliche Hinweise
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system, thymus, Thyroid
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
115.0 °F
Flammpunkt (°C)
46.1 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1