Wichtige Dokumente
ABS437
Sigma-Aldrich
Anti-RSPO1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
R-spondin1, RSPO, CRISTIN3, Roof plate-specific spondin-1, hRspo1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
Speziesreaktivität:
rat, human
Methode(n):
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RSPO1(284654)
Allgemeine Beschreibung
R-Spondin-1 (RSPO1) bzw. Dachplatten-spezifisches Spondin-1-Protein ist ein potenter Aktivator des Wnt/beta-Catenin-Signalwegs, der das Gen TCF/LEF (T-Zellen-spezifischer Transkriptionsfaktor/Lymphoid Enhancer Factor) aktiviert. RSPO1 wirkt aufgrund seiner Funktion als Inhibitor des ZNRF3 (Zink- und Ringfinger 3)-Proteins, einer transmembranen E3-Ubiquitinligase an der Zelloberfläche, die als wichtiger Regulator der Wnt-Signalstransduktion gilt, am kanonischen Wnt/beta-Catenin- sowie am nicht kanonischen Wnt-Signalweg. RSPO1 interagiert mit der extrazellulären Domäne von ZNRF3 und induziert die Clearance an der ZNRF3-Membran. Des Weiteren gehört RSPO1 zu einer Familie von Sekretionsproteinen, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Wirbeltieren spielen, u. a. bei der Entwicklung des weiblichen Geschlechts. Ungeachtet des Geschlechts, wird RSPO1 auch in der frühen Entwicklungsphase der Gonaden benötigt. In molekularer Hinsicht ergänzen sich die Aktivitäten von RSPO1 und WNT4 und stabilisieren beta-Catenin, das anschließend seine nachgelagerten Ziele aktiviert. RSPO1 ist nachweislich ein potentes Mitogen für bestimmte Zelltypen, z. B. für gastrointestinale Epithelzellen und wird als wichtiges Ziel für die Darmkrebstherapie und für die Behandlung von Mukositis (Entzündung der Mundhöhle, die häufig bei Patienten auftritt, die eine Chemo- oder Strahlentherapie für Kopf-Hals-Tumoren erhalten) untersucht. Kürzlich wurde RSPO1 zudem als neuartiger Wachstumsfaktor der beta-Zelllinie und als Faktor nachgewiesen, der die Insulinsekretion unabhängig von Glukose fördert, weshalb es als Ziel für die Verbesserung der beta-Zellfunktion bei Patienten mit Diabetes Typ 2 gilt. RSPO1-Defekte können zu einer Umkehr vom weiblichen zum männlichen Geschlecht führen und werden mit der genetischen Erkrankung PKKSCC (Palmoplantarkeratose mit Plattenepithelzellkarzinom der Haut und Geschlechtsumkehr) in Verbindung gebracht. Der polyklonale Kaninchenantikörper Anti-RSPO1 von EMD Millipore wurde in Western Blots, in der Immunhistochemie und Immunfluoreszenz an Menschen- und Rattenproben getestet.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem RSPO1 entspricht.
Anwendung
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper, Anti-RSPO1-Antikörper, ist zur Verwendung in Western Blots, IHC und Immunfluoreszenz zum Nachweis von R-Spondin-1 validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit 2,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde RSPO1 in humanem Milzgewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde RSPO1 in humanen Milzzellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenmilzgewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde RSPO1 in 15 µg Rattenmilzgewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 37 kDa gemessen. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten. UniProt beschreibt 3 Isoformen bei ~ 22 kDa, ~ 26 kDa und ~ 29 kDa.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit PBS und bis zu 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rattenmilzgewebe-Lysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable