Fortfahren mit
36541
Paraquatdichlorid Hydrat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridiniumdichlorid Hydrat, Gramoxon, Methylviologendichlorid, Paraquat-dichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14Cl2N2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.16 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3752782
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+]1=CC=C(C2=CC=[N+](C)C=C2)C=C1.[Cl-].[Cl-].O
InChI
1S/C12H14N2.2ClH.H2O/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;;/h3-10H,1-2H3;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
RLGVBTFWTZJYIL-UHFFFAOYSA-L
General description
Paraquat-dichlorid-hydrat ist eine Dipyridilium-Verbindung mit breiten Anwendungsmöglichkeiten als Kontaktherbizid im Unkrautbekämpfungs-Management. Sein Aktionsmodus beinhaltet die Zerstörung von Pflanzengewebe mittels Unterbrechung der Photosynthese und Zerstörung der Zellmembranen, was zu einem Austrocknen der Blätter führt.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
506363109235602
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
application(s)
environmental
application(s)
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraquatdichlorid Hydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the best way to dilute the paraquat? Should I use ethanol, and if yes, what percentage of ethanol?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 700g/L (20°C). It is not soluble in most organic solvents.
      Helpful?
  2. Is this standard suitable for LCMS analysis?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability with LC-MS. It has been tested for the suitability of HPLC and gas chromatography. The suitability of this product for LC-MS is an application that would need to be determined by the end user.