ABS1631
Anti-phospho-eNOS (Ser602)
from rabbit
Synonym(e):
Nitric oxide synthase endothelial, Constitutive NOS, EC-NOS, eNOS, NOS III, NOS type III
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
bovine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer602)
Angaben zum Gen
mouse ... Nos3(287024)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected phospho-eNOS (Ser602) in bovine aortic endothelial cell lysates (Courtesy of Dr. Carol Chrestensen at Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
ELISA Analysis: A 1:64,000 dilution from a representative lot detected phospho-eNOS (Ser602) in Phospho-602 peptide/Non-Phospho-602 peptide (Courtesy of Dr. Carol Chrestensen at Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eNOS (Ser602) in 10 µg of bovine aortic endothelial cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2