ABS102
Anti-AKAP 79 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
A-kinase anchor protein 5, AKAP-5, A-kinase anchor protein 79 kDa, AKAP 79, H21, cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit II high affinity-binding protein
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKAP5(9495)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AKAP 79 on 10 µg of HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79.
Zielbeschreibung
AKAP79 migrates in WB with an apparent molecular weight of ~79 kDa Uncharacterized bands appear at ~35 kDa and ~13 kDa in some lysates.
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate with overexpressed N-terminal Flag-AKAP79
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable