Merck
07-632
Anti-NR2A-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channe, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
IP, WB
Citations:
125
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
General description
NR2 oder Glutamatrezeptor, ionotrop, N-Methyl-D-aspartat 2 (NMDA2; NMDAR2) bildet gemeinsam mit der NR1-Untereinheit ein Heterodimer, das den NMDA-Rezeptor bildet. Durch alternatives Spleißen entstehen verschiedene Isoformen von NR2, die als NR2A bis NR2D bezeichnet werden. Der NMDA-Rezeptor (NMDAR) ist durch einen ionotropen Rezeptor für Glutamat charakterisiert. Wie der Name angibt, ist NMDA (N-Methyl-D-aspartat) ein Agonist für den Rezeptor. Eine einzigartige Eigenschaft des NMDA-Rezeptors ist, dass er aufgrund seiner Sensitivität gegenüber Magnesium sowohl ligandengesteuert als auch spannungsabhängig ist. Die NR1-Untereinheit bindet Glycin, während die NR2-Untereinheit Glutamin für die Aktivierung bindet. Aktivierte NMDA-Rezeptoren führen zum Öffnen eines Ionenkanals, der nichtselektiv für Kationen ist. Dies erzeugt das Fließen von Na+ und kleinen Mengen Ca2+ in die Zelle sowie K+ aus der Zelle. Der Calciumfluss durch NMDAR ist an der Synapsenplastizität, einem Mechanismus in der Zelle für Lernen und Erinnerung, beteiligt.
~ 170 kDa
Immunogen
6His-markiertes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1265–1464 des NMDA-Rezeptors 2A (NR2A) der Maus entspricht.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunpräzipitation:
4 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten NR2A aus Hippocampus-Membranen und mikrosomalen Präparaten des Rattenhirns.
Weisen Sie NR2A mit diesem Anti-NR2A-Antikörper nach, der für den Gebrauch in IP und WB validiert isth.
Biochem/physiol Actions
Erkennt NR2A, Molekülmasse ~170 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 70 % Lagerpuffer, 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe.
Mittels Western Blot an mikrosomalen Rattenhirnpräparaten (Katalognr. 12-144) beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen NR2A in mikrosomalen Rattenhirnpräparaten (Katalog-Nr. 12-144) nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.