ABN2266
Anti-Tentonin 3/TMEM150c
from rabbit
Synonym(e):
Transmembrane protein 150C, TTN3, Tentonin 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tmem150C(231503)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Tentonin 3/TMEM150c in HEK293T cells transfected with TTN3. (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tentonin 3/TMEM150c in F11 rat DRG cells (untransfected and TTN3 transfected cells) (Hong, G.S., et. al. (2016). Neuron. 91(1):107-18).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Tentonin 3/TMEM150c in 10 µg of F11 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash