ABN2242
Anti-Vangl2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Vang-like protein 2 (UniProt: Q9ULK5, also known as Loop-tail protein 1 homolog, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VANGL2(57216)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vangl2 in human tonsil and mouse embryonic spinal cord tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Vangl2 in HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable