ABF1066
Anti-SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2)
Größe auswählen
€ 146,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 146,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 139.13 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Aufgereinigt durch
(Unpurified)
Speziesreaktivität
virus
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
vaccinia virus ... s> S(43740568)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with recombinant extracellular domain (S1+S2) of SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant extracellular domain (S1 + S2) of Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2) in ELISA applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Neutralizing: A representative lot neutralized SARS-CoV-2 spike protein ectodomain (S1+S2) in Neutralizing applications (Ravichandran, S., et. al. (2020). Sci Transl Med. 12(550):eabc3539).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable