Fortfahren mit
ABE572
Anti-N6-Methyladenosin (m6A)-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
m6A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ChIP: suitable, RIP: suitable, dot blot: suitable
Application:
ChIP, DB, RIP
Citations:
91
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ChIP: suitable, RIP: suitable, dot blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
N6-Methyladenosin (m6A), auch Methylierung der N6-Position von Adenosin, ist eine posttranskriptionelle Modifizierung von RNA. Aufgrund eines Mangels an Analyseverfahren wird N6-Methyladenosin noch wenig verstanden; neue Evidenz deutet jedoch darauf hin, dass es sich um eine sehr häufige Basenmodifikation und einen wichtigen physiologischen Regulator handelt. N6-Methyladenosin ist während der Gehirnentwicklung deutlich erhöht und in der Nähe von Stoppcodons, microRNA-Bindungsstellen und UTRs angereichert; dies weist auf eine grundlegende Rolle in der Regulierung der Genexpression hin. N6-Mehtyladenosin ist außerdem hochkonserviert in Mensch und Maus.
Immunogen
BSA-konjugiertes N6-Methyladenosin.
Application
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde N6-Methyladenosin in RNA-Zellen nachgewiesen, die N6-Methyladenosin enthielten (Dominissini, D., et al. (2012). Nature. 485(7397):201–206.; Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635–1646).
(RNA) Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde N6-Methyladenosin in methylierten RNA-Zellen nachgewiesen, die N6-Methyladenosin enthielten (Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635–1646.).
Dotblot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde N6-Methyladenosin in einem Panel modifizierter Oligonukleotide nachgewiesen (Meyer, K. D., et al. (2012). Cell. 149(7):1635–1646.; Jia, G., et al. (2011). Nat Chem Biol. 7(12):885–887.).
Der Nachweis von N6-Methyladenosin (m6A) erfolgt mittels Anti-N6-Methyladenosin (m6A)-Antikörper, validiert für die Verwendung in Dotblot, Chromatin-IP (ChIP) & RNA-Binding Protein-IP (RIP).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Dotblot in Oligomeren, die N6-Methyladenosin enthalten.
Dotblot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies N6-Methyladenosin in Oligomeren nach, die N6-Methyladenosin enthielten.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)