Direkt zum Inhalt
87600
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin
technical
Synonym(e):
2,2′,2″,2--Ethylendinitrilo-tetraethanol, THEED
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-396-0
Beilstein/REAXYS Number:
1767829
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501
bp
~280 °C
density
1.1 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C10H24N2O4/c13-7-3-11(4-8-14)1-2-12(5-9-15)6-10-16/h13-16H,1-10H2
InChI key
BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, is primarily used as a chelating agent and as a building block in the synthesis of various chemical compounds. It is also useful in metal extraction and catalysis because of its ability to form stable complexes with metal ions.
Application
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine can be used as a chelating agent to prepare a palladium-based complex, which is used as a catalyst for the Suzuki/Miyaura reaction.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)