Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABE477
Sigma-Aldrich
Anti-BRD2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Bromodomain-containing protein 2, O27.1.1, Really interesting new gene 3 protein
Größe auswählen
100 μG
€ 370,00
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 370,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 370,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRD2(6046)
Allgemeine Beschreibung
Bromodomain-containing protein 2 (BRD2) ist ein Mitglied der BET-Unterfamilie der Bromodomäne-Proteine. Diese Proteine enthalten zwei tandemförmige N-terminale Bromodomänen und eine einzige C-terminale extra-terminale Domäne. Studien haben gezeigt, dass BRD2 mit mehreren Transkriptionsregulatoren (z. B. TFIID- und Swi/Snf-Komplexen) in Verbindung steht und darüber hinaus durch seine Bindung an mehrere E2F-Gene an der Steuerung der Genexpression im Zellzyklus beteiligt ist. Es wird angenommen, dass BRD2 bei der Entwicklung von Säugetieren eine Rolle spielt, indem es die Chromatinstruktur und die Transkription reguliert. In Übereinstimmung mit dieser Hypothese haben Studien gezeigt, dass BRD2 das Histon H4 über das acetylierte Lys12 bindet. BRD2-Mutanten wurden mit einer erhöhten Anfälligkeit für juvenile myoklonische Epilepsie in Verbindung gebracht.
Spezifität
Es wird erwartet, dass dieser Antikörper aufgrund der Sequenzhomologie mit den Isoformen 1 und 2 von BRD2 kreuzreagiert.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das einer Region in der Nähe des C-Terminus von menschlichem BRD2 entspricht.
Anwendung
Der Anti-BRD2-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen BRD2 gerichtet ist. & wurde im Western Blotting getestet & IHC.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers aus einer repräsentativen Charge wies BRD2 in menschlichen Hodengeweben nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:2.000- und eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wiesen BRD2 in Rattenhodengewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Jurkat-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wies BRD2 in 10 µg Jurkat-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~110 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt zwei Isoformen mit 88 kDa (Isoform 1) und 92 kDa (Isoform 2). In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable