Merck
ABE1391
Anti-Brd4-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Bromodomain-containing protein 4, Mitotic chromosome-associated protein, MCAP, Brd4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Brd4(57261)
General description
Bromodomain-containing protein 4 (Brd4) oder Mitotic chromosome-associated protein (MCAP) ist ein Chromatin-Reader-Protein und eine Kinase, die acetylierte Histone erkennt und bindet und eine Schlüsselrolle bei der Übertragung des epigenetischen Gedächtnisses über Zellteilungen hinweg und bei der Transkriptionsregulation spielt. Brd4 bleibt während des gesamten Zellzyklus mit acetyliertem Chromatin assoziiert und bietet ein epigenetisches Gedächtnis für die postmitotische G1-Gentranskription, indem es den Status des acetylierten Chromatins bewahrt und die Chromatinstruktur hoher Ordnung aufrechterhält. Während der Interphase spielt Brd4 eine Schlüsselrolle bei der Regulierung der Transkription signalinduzierter Gene, indem es mit dem P-TEFb-Komplex assoziiert und diesen an Promotoren rekrutiert. Brd4 wird in großem Umfang exprimiert und ist im Zellkern und in acetyliertem Chromatin lokalisiert. Brd4 spielt auch bei vielen Krebsarten eine große Rolle. Durch die Regulierung der Transkription ist Brd4 wichtig für zahlreiche zelluläre Prozesse, einschließlich der Reaktion auf DNA-Schäden, Alterung und Entwicklung.
~100 kDa beobachtet
Dieser Antikörper weist in erster Linie die 100-kD-Kurzform von Brd4 und in geringerem Maße die größere 180-kD-Form nach (siehe Alsarraj J., et al. (2013) für weitere Einzelheiten zur Leistung dieses Antikörpers).
Immunogen
Epitop: Region zwischen den Aminosäuren 150 bis 290 des menschlichen Brd4
Rekombinantes Protein, das der Kurzform von Mouse Brd4 entspricht.
Application
Dieser Anti-Brd4-Antikörper ist für die Verwendung im Western Blotting, in der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) und in der Immunzytochemie zum Nachweis von Brd4 validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatinbiologie
Histone
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Menge dieses Antikörpers weist Berichten zufolge Brd4-Protein in einem HeLa-Zelllysat nach (Alsarraj J., et al. (2013). Siehe auch Anup, D., et al. (2003) und Mochizuki, K., et al. (2008) für zusätzliche Daten unter Verwendung von embryonischen Fibroblasten der Maus und NIH3T3-Zellen.
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP): Es wurde berichtet, dass eine repräsentative Charge dieses Antikörpers bei ChIP mit Chromatin aus NIH3T3-Zellen funktioniert. Siehe Mochizuki, K., et al. (2008) und Anup, D., et al. (2009).
Immunzytochemie: Es wurde berichtet, dass eine repräsentative Charge dieses Antikörpers in der ICC funktioniert. Siehe Anup, D., et al. (2000) und Anup, D., et al. (2009).
Biochem/physiol Actions
Erkennt menschliches Brd4
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Brd4 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE139104053252993046