Wichtige Dokumente
ABE1404
Sigma-Aldrich
Anti-MAFA-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transcription factor MafA, Pancreatic beta-cell-specific transcriptional activator, Transcription factor RIPE3b1, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAFA(389692)
Allgemeine Beschreibung
MAFA ist ein gewebespezifischer Transkriptionsfaktor, der in den Zellkernen der Betazellen in den Langerhans-Inseln des Pankreas vorkommt. MAFA bindet spezifisch das Insulin-Enhancer-Element RIPE3b und aktiviert die Genexpression von Insulin. MAFA kooperiert außerdem synergistisch mit NEUROD1 und PDX1 bei der Erhöhung der zusätzlichen Genexpression während der Entwicklung. Die Phosphorylierung durch GSK3 erhöht die Transkriptionsaktivität von MAFA und ist für seine onkogene Aktivität erforderlich. MAFA kann je nach Zellkontext entweder ein Onkogen sein oder als Tumorsuppressor wirken.
Spezifität
Erkennt MAFA
Immunogen
Epitop: Region nahe dem N-Terminus von MAFA
Mischung aus drei linearen Peptiden, die den Aminosäuren 1–150 von humanem MAFA entsprechen.
Anwendung
Dieser Anti-MAFA-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blot und Immunzytochemie für den Nachweis von MAFA validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Berichten zufolge MAFA in HeLa-, 293T/17-, Capan-2-, SAOS-2-, SH-SY5Y- und Hautzellen nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293T-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1 µg/ml-Verdünnung dieses Antikörpers wies MAFA in 293T-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 35 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in PBS-haltigem Puffer mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable