Fortfahren mit
ABC451
Anti-Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Dihydropyrimidine dehydrogenase [NADP(+)], DHPDHase, DPD, Dihydrothymine dehydrogenase, Dihydrouracil dehydrogenase, DPYD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DPYD(1806)
General description
DPYD ist ein wichtiges Enzym, das am Abbau und Katabolismus von Pyrimidinbasen beteiligt ist. DPYD katalysiert die Reduktion von Uracil und Thymin und ist auch ein wichtiges Enzym beim Abbau des Chemotherapeutikums 5-Fluorouracil. DPYD wird in den meisten Zellen exprimiert und ist in der Leber und in Monozyten am aktivsten. Mutationen in DPYD führen zu einer Reihe von Symptomen und Syndromen bei Patienten, die von keinerlei Symptomen bis hin zu starken Krämpfen und geistiger Retardierung reichen, verursacht durch übermäßige Mengen von Uracil oder Thymin im Blut. Aufgrund seiner Fähigkeit, 5-Fluorouracil abzubauen, wird DPYD als Krebsmarker und als Maß für die therapeutische Wirkung bei vielen Krebsarten untersucht. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen auch, dass der DPYD-Spiegel in der Leber über microRNA-Interaktionen reguliert wird und eine neue Möglichkeit zur Modulation dieses wichtigen Enzyms bei Gesundheit und Krankheit bietet.
~110 kDa beobachtet. In manchen Lysaten kann eine uncharakterisierte Bande mit ~47 kDa beobachtet werden.
Immunogen
Epitop: Nahe des N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der menschlichen Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Application
Dieser Anti-Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD-Antikörper ist validiert für den Einsatz im Western Blotting und in der Immunhistochemie zum Nachweis von Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD in 10 µg menschlichem Lebergewebelysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD in menschlichem Lebergewebe nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Dünndarmgewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies Dihydropyrimidin-Dehydrogenase/DPYD in 10 µg menschlichem Dünndarmgewebelysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4300722ST1672WH0001807M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q12882
UniProt accession no.
Q12882
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q14117
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masaaki Murakawa et al.
Oncology letters, 14(2), 1505-1511 (2017-08-10)
The predictive roles of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) in patients who undergo curative resection and adjuvant chemotherapy with S-1, which is the oral 5-fluorouracil prodrug tegafur combined with oteracil and gimeracil, remain unclear. In the present study, the clinical data from
Eiji Hishinuma et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 930470-930470 (2022-07-06)
Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), encoded by the DPYD gene, is the rate-limiting enzyme in 5-fluorouracil (5-FU) degradation. In Caucasians, four DPYD risk variants are recognized to be responsible for interindividual variations in the development of 5-FU toxicity. However, these risk variants
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC45104055977109191