ABC331
Anti-PALB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Partner and localizer of BRCA2, FANCN
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PALB2(79728)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PALB2 in 15 µg of SK-N-SH cell lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable