Fortfahren mit
AB3265
Anti-γ-Actin (ACTG1) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
7
Produktname
Anti-Aktin-γ-Antikörper, serum, Chemicon®
Quality Level
biological source
sheep
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTG1(71)
General description
42–43 kDa
Aktin ist ein hochgradig erhaltenes Strukturprotein mit einem Molekulargewicht von 43 kDa. Es gibt drei Hauptisotypen (alpha, beta und gamma), die eine Homologie der Aminosäuresequenzen von > 90 % zwischen den Isotypen und von > 98 % innerhalb der Mitglieder einer bestimmten Isotypengruppe aufweisen. Die Heterogenität der Isotypen ist hauptsächlich im Amino-Terminal 30 AS lokalisiert. Es wurde gezeigt, dass das Verhalten der verschiedenen Aktin-Isotypen sich in vitro und in vivo stark unterscheidet. Aktuelle Studien beschreiben die differenzielle subzelluläre Lokalisation von Gamma-Aktin und die Isotypen-spezifische Bindung von Aktin-assoziierten Proteinen. {Pardo et al, 1983, Cell 32:1093-1103 & Otey, CA et al 1986 J Cell Biol 102:1726-1737, Bassell et al, 1998, J Neurosci 18:251-265 {online verfügbar}. Außerdem gibt es mindestens sechs Aktin-Isoformen in Wirbeltieren: ein Alpha-Herzmuskel- und ein Alpha-Skelettmuskel-Aktin (exprimiert in der quergestreiften Muskulatur), vaskuläres Alpha-Aktin und enterisches Gamma-Aktin (exprimiert in der glatten Muskulatur) sowie die zytoplasmischen Beta- und Gamma-Aktine. {http://www.cbil.upenn.edu/MTIR/gammaActin_E-toc.html}
Immunogen
Epitop: Gamma
Synthetisches Peptid, dem Amino-Terminus von Gamma-Aktin {EEEIAALVIDNGSGGSG} entsprechend. Konjugiert an KLH.
Application
Der Anti-Aktin-Antikörper, γ, ist ein Antikörper gegen Aktin und wird in IC, IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western Blot: 1:500–1:2.000 oder stärker; bei übermäßigem Vorhandensein von primärem Antikörper können nicht-spezifische Banden auftreten. Eine Blockierung mit aufgereinigter Milch ist kommerziellen Milchkonzentratlösungen vorzuziehen. Detektiert eine Bande bei 42–43 kDa. Spezifität für Gamma-Aktin bestimmt mittels 2D-Gelelektrophorese.
Immunzytochemie: 1:500–1:2.000. Kultivierte Zellen fixiert mit PFA und dann permeabilisiert mit Methanol.
Immunhistochemie: 1:500–1:2.000. Gewebe gefroren und dann fixiert mit PFA, gefolgt von Triton-Permeabilisierung. Auch in 10 % gepuffertem Formalin fixierte Gewebe wurden verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Gamma-Aktin. Spezifität für Gamma-Aktin bestimmt mittels 2D-Gelelektrophorese.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Serum. Flüssig, ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Glattmuskel
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5228MAB1501RMAB1501
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
biological source
sheep
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable using smooth muscle cells, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using blood vessels in formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil or appendix tissue sections, microarray: suitable, western blot: suitable using smooth muscle cells
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... ACTG1(71)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTA1(58)
Gene Information
human ... ACTA1(58)
clone
polyclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
C4, monoclonal
clone
C4, monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Aktin-γ-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zengdun Shi et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 97(12), 1412-1426 (2017-10-17)
Liver fibrosis, a model wound healing system, is characterized by excessive deposition of extracellular matrix (ECM) in the liver. Although many fibrogenic cell types may express ECM, the hepatic stellate cell (HSC) is currently considered to be the major effector.
Don C Rockey et al.
The American journal of pathology, 189(11), 2209-2220 (2019-09-03)
In the liver, smooth muscle α-actin (SM α-actin) is up-regulated in hepatic stellate cells (HSCs) as they transition to myofibroblasts during liver injury and the wound healing response. Whether SM α-actin has specific functional effects on cellular effectors of fibrosis
Chandrashekara Kyathanahalli et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(45), 14090-14095 (2015-10-28)
We previously identified myometrial caspase-3 (CASP3) as a potential regulator of uterine quiescence. We also determined that during pregnancy, the functional activation of uterine CASP3 is likely governed by an integrated endoplasmic reticulum stress response (ERSR) and is consequently limited
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB326504053252623158