AB2231
Anti-Dopamine Transporter; 100 µg Antibody
from rabbit
Synonym(e):
DA transporter, dopamine transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine),member 3, variable number tandem repeat (VNTR)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Slc6A3(13162)
rat ... Slc6A3(24898)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Reduced form at approx 50 kDa and Non-reduced form at approx. 80 kDa
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable