AB1623
Anti-Histon H2B-Antikörper
serum, Chemicon®
Größe auswählen
€ 472,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 472,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H2BC1(255626)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Immunhistochemie an mit Paraformaldehyd behandelten Schnitten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable