Fortfahren mit
AB1558
Anti-Dopamin-D2-Rezeptor-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-D2DR, Anti-D2R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
22
€ 434,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Drd2(24318)
General description
110, 68 und 47 kDa
Immunogen
Amino-terminale Peptidsequenz (AS 24–34) nahe der oder an der Liganden-bindenden Domäne von Ratten-D2R (1,2).
Das Immunogen zeigt eine 100%ige Homologie mit D2R-Rezeptoren der Maus, eine 90%ige Homologie mit D2R-Rezeptoren von Mensch und Rind und eine 72%ige Homologie mit D2R-Rezeptoren des Hundes. Ein für dieselbe Sequenz produzierter Antikörper zeigt Reaktivität mit Rezeptoren von Mensch, Hummer, Tintenfisch und Languste.
Application
Der Anti-Dopamin-D2-Rezeptor-Antikörper ist ein Antikörper gegen den Dopamin-D2-Rezeptor und wird in ELISA, IC, IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie: In 4 % PFA fixierte gefrorene Schnitte, 1:200, 24 Stunden Inkubation bei Raumtemperatur, DAB-Detektion. {Tillerson, JL et al. (2006) Behavioural Brain Res. 172:97-105.}
Immunzytochemie: In 4 % PFA fixierte Zellen 10–15′, permeabilisiert mit 0,2–0,3 % Triton X-100, 1:100, o/N 4C für Fluoreszenz {Sun, W et al (2005) Stem Cells 23(7):931-945, http://stemcells.alphamedpress.org/cgi/content/full/23/7/931}.
Western Blot: 1:1.000–1:5.000 (Chemilumineszenz-Methode) Unter Umständen sind höhere Konzentrationen des Antikörpers erforderlich, falls Proben in niedriger Konzentration oder milchhaltige Antikörper-Verdünnungsmittel verwendet werden. Zur Visualisierung der D2R-Banden kann es erforderlich sein, 100–200 μg aufgereinigte Striatum- oder andere Gewebemembranen zu laden. Der Antikörper erkennt nachweislich sowohl native als auch denaturierte D2R-Banden.
ELISA: 1:10.000–1:50.000 [1 μg/ml D2R-Peptid (Best.-Nr. AG284)/Well]
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Dopamin-D2-Rezeptor (D2R). Erkennt native wie denaturierte Formen von D2R (Banden bei 110, 68 und 47 kDa mittels Western Blot unter Verwendung von Striatum der Ratte als Positivkontrolle (Best.-Nr. AG282)). AB1558 hemmt die Bindung von [3H]YM-09152-2, einem bekannten D2R-Antagonisten, und von (125)I-NAPS, einem Photoliganden. Es hemmt die Bindung von [3H]YM-09152-2 und PPHT-Fluorescein (einem Agonisten von D2R) und reagiert mit einer D2R-Bande bei 110 kDa in mit cDNA von Ratten-D2R transfizierten Fibroblasten. AG284 ist verfügbar Blockierungsexperimente; AG284 wird nicht empfohlen als Positivkontrolle für Western Blotting.
Physical form
Kaninchen-Antiserum. Flüssigkeit mit 0,05% Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Gehirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2944AB1792PAB5084P
description
serum, Chemicon®
description
clone 1-1-F11 s.E6, purified from hybridoma cell culture
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
rat
species reactivity
rat, monkey, human
species reactivity
canine, rat
species reactivity
mouse, monkey, rat, human
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)