Fortfahren mit
AB1254
Anti-Cytochrom P450-Enzym-CYP3A4-Antikörper
serum, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
21
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, pig
species reactivity (predicted by homology)
mammals, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP3A4(1576)
General description
57 kDa
Immunogen
Ein synthetisches Peptid, das die C-terminale Sequenz des menschlichen TVSGA aus menschlichem CYP3A4 enthält. Das Peptid wurde an KLH gekoppelt.
Application
Anti-Cytochrom P450-Enzym-CYP3A4-Antikörper weist den Gehalt an Cytochrom P450-Enzym CYP3A4 nach und wurde zur Verwendung in IH und WB in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Enzyme & Biochemie
Western Blot: 1:1.000-1:2.000: Unter Verwendung mikrosomaler Membranfraktionen erkennt es eine Bande bei ~54 kDa; andere Banden können ebenfalls vorhanden sein. Der Antikörper wurde auch in LI-COR Fluoreszenz Western Blots erfolgreich für den Nachweis von CYP3A4 verwendet.
Immunhistochemie: 10 % in Formalin fixiertes, in Paraffin eingebettetes Gewebe, 1:200-1:400, Zitronensäureantigenrückgewinnung mittels Mikrowelle wird empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Das polyklonale Kaninchenserum detektiert CYP3A4 in Menschen und Ratten; durch Sequenzhomologie des verwendeten Immunogens, Kreuzreaktivität mit CYP3A7, 3A6v4;3A2v1, 3A8, 3A9 ist zu erwarten, es wurden aber noch keine Tests durchgeführt.
Physical form
Antiserum von Kaninchen. Die Flüssigkeit enthält keine Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Lebergewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1400065WH0010450M2SAB2108761
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
species reactivity
human, pig
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
dog, guinea pig, bovine, mouse, human, rabbit, rat, sheep, goat
Gene Information
human ... CYP3A4(1576)
Gene Information
human ... CYP3A4(1576)
Gene Information
human ... PPIE(10450)
Gene Information
human ... SLC25A4(291)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manuel Vlach et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(10) (2019-05-18)
Human hepatoma HepaRG cells express most drug metabolizing enzymes and constitute a pertinent in vitro alternative cell system to primary cultures of human hepatocytes in order to determine drug metabolism and evaluate the toxicity of xenobiotics. In this work, we
Manuel Vlach et al.
Cells, 11(23) (2022-12-12)
The goal of this study was to establish a procedure for gene delivery mediated by cationic liposomes in quiescent differentiated HepaRG™ human hepatoma cells. We first identified several cationic lipids promoting efficient gene transfer with low toxicity in actively dividing
Up-regulating CYP3A4 expression in C3A cells by transfection with a novel chimeric regulator of hPXR-p53-AD.
Chen, F; Rao, XH; Yang, JL; Pan, MX; Gao, Y; Li, ZL; Li, Y; Zhu, YF; Wang, Y
Testing null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB125404053252287022