9Q041N
Anti-MDMA (1mg) KC
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, all, all
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG1
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable