Fortfahren mit
HS15994M
Premium slide box
100 place, foam, blue plastic
Synonym(e):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994M
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
blue plastic , nickel closure
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue plastic , nickel closure
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994M
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS15994FHS15994EHS15996A
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994F
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15996A
material
blue plastic , nickel closure
material
gray plastic , nickel closure
material
nickel closure, white plastic
material
blue plastic , nickel closure
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)