96161000
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 1000
Empfohlene Produkte
Parameter
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
1 m (3.3 ft)
Bereich
2 cm2 , cross-sectional
Bett H
750-1000 mm
Bettvolumen
0.150-0.200 L
Durchmesser
1.6 cm (0.6 in.)