Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 584,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Material:
fluoroelastomer FFKM seal
L:
180 cm
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
fluoroelastomer FFKM seal
L
180 cm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Da wir stets den auf spezifischen Betriebsumgebungen basierenden individuellen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden wollen, bieten wir Schläuche mit unterschiedlichen Enden an, die für zahlreiche Anwendungen eingesetzt werden können. In unserem umfassenden Schlauch-Sortiment sind auch Spiralschläuche für die Gaszufuhr (8x6 mm) enthalten, die mit einer Rectus-Schnellkupplung Typ 21 (weiblich) und einem offenen Ende ausgestattet sind. Dieser Gaszuführungsschlauch hat eine Gebrauchslänge von bis zu 180 cm und kann direkt an den Gewindeadaptern 9.67100.9002 und 9.67100.9003 angeschlossen werden.
Mit Schnellkupplungsanschluss, FFKM-Dichtung, Gebrauchslänge bis 180 cm
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L 180 cm, fluoroelastomer FFKM seal | description rapid-action connectors (1x coupling, 1x nipple) | description 3/8 in. threaded connector, 10 mm connector | description connector O.D. 10 mm |
| material fluoroelastomer FFKM seal | material - | material - | material - |
| L 180 cm | L - | L - | L - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. no temp limit |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?