Fortfahren mit
946740
Stainless steel-coated PTFE-tube (80 cm)
3/8 in. threaded connector, 10 mm connector
Synonym(e):
Tube VA/PTFE, 80 cm, G3/8-RV10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 633,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 633,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fitting
10 mm connector, 3/8 in. threaded connector
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
To meet our customers’ individual installation requirements resulting from their specific operating environments, we offer tubings with different endings. The tubing range also includes a stainless steel coated PTFE-tube (length: 80 cm) with pipe connector for 10mm pipes and G3/8 connector (inner thread).
with 3/8" threaded connector and pipe connector (O.D. 10 mm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
942896902450902451
description
3/8 in. threaded connector, 10 mm connector
description
connector O.D. 10 mm
description
connector O.D. 10 mm
description
rapid-action connectors (1x coupling, 1x nipple)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
fitting
10 mm connector, 3/8 in. threaded connector
fitting
-
fitting
-
fitting
-
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)