Fortfahren mit
902450
Edelstahlbeschichteter PTFE-Schlauch (80 cm)
connector O.D. 10 mm
Synonym(e):
Tube VA/PTFE, 80 cm, nip-RV10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 817,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
€ 817,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
connector O.D.
10 mm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Da wir stets den auf spezifischen Betriebsumgebungen basierenden individuellen Installationsanforderungen unserer Kunden gerecht werden wollen, bieten wir Schläuche mit unterschiedlichen Enden an. Unser Schlauchsortiment umfasst auch einen edelstahlbeschichteten PTFE-Schlauch (Länge: 80 cm) mit Nippel (Außenverschraubung) vom Typ 21 und Rohranschluss für 10-mm-Rohre.
mit Schnellkupplungs- und Rohranschluss (AD: 10 mm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
942896948501902619
description
connector O.D. 10 mm
description
connector O.D. 10 mm
description
3/8 in. connector with rapid-action nipple
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
connector O.D.
10 mm
connector O.D.
10 mm
connector O.D.
-
connector O.D.
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)