Fortfahren mit
8.55020
Aminomethylated polystyrene HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonym(e):
AM resin HL (100-200 mesh)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 817,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
€ 68,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Base amino-functionalized polystyrene resin. Can be loaded with linkers bearing carboxylic acid functionalities.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Swelling Volume (in DMF): lot specific reslut
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 1.50 mmol/g
TNBS-Test (positive): passes test
TNBS-Test (after loading with Fmoc-Leu-OH (negative)): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene -1% DVB), 100 -200 mesh.
Other Notes
Replaces: 01-64-0143
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. If I start synthesis of peptide using Aminomethylated polystyrene HL (100-200 mesh) resin. What are the cleavage conditions for this resin?
    1 answer
    1. The cleavage conditions for Aminomethylated polystyrene HL (100-200 mesh) resin can be found in the technical documents related to peptide synthesis on the Sigma-Aldrich website, https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/peptide-resin-loading