8.55063
NovaSyn TG bromo resin
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] W. Rapp, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 205.
[2] L. Zhang, et al. in ′Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium′, E. Giralt & D. Andreu (Eds), ESCOM, Leiden, 1990, pp.196.
[3] E. Bayer (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 113.
[4] K. H. Gordon & S. Balasubramanian (2001) Org. Lett., 3, 53.
[5] D. Tumelty, et al. (2001) Org. Lett., 3, 83
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Elementaranalyse aus Brom): 0.20 - 0.40 mmol/g
Aufquellvolumen (in CH₂Cl₂): chargenspezifischer Wert
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable