Fortfahren mit
8.53007
Boc-Asn(Xan)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Asn(Xan)-OH, N-α-t.-Boc-N-β-xanthyl-L-asparagine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 588,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)NC1c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)23-15(20(26)27)12-18(25)24-19-13-8-4-6-10-16(13)29-17-11-7-5-9-14(17)19/h4-11,15,19H,12H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,25)(H,26,27)/t15-/m0/s1
InChI key
YMGDQLXBNMRJMR-HNNXBMFYSA-N
General description
Standard building block for introduction of asparagine residues in Boc SPPS. Its use avoids the risk of cyano alanine formation when using uronium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +7.5 - +10.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0022
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
853039853088853045
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
carboxylic acid
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)