8.53088
Boc-D-Asn-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-D-asparagine
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@H](CC(=O)N)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/p-1/t5-/m1/s1
InChIKey
FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): +6.0 - +8.0 °
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0110)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable