Fortfahren mit
8.53039
Boc-Asn-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Asn-OH, N-α-t.-Boc-L-asparagine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
231-405-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
bp
482 °C/1013 hPa
mp
170-175 °C
transition temp
flash point 245 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI key
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
General description
Building block for introduction of asparagine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -8.0 - -6.0 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0008
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.530888.530078.52203
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amide
functional group
-
functional group
amide
functional group
amide
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
170-175 °C
mp
-
mp
-
mp
175-190 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Asn-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)