Merck
8.45113
Sigma-Aldrich
Phosphoryl chloride
Msynthplus
Synonym(e):
Phosphoryl chloride, Phosphorus oxide trichloride, Phosphorus oxychloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
EG-Index-Nummer:
233-046-7
bp:
105.3 °C/1013 hPa
Dampfdruck
36 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (argenometric)
Form
liquid
Wirksamkeit
36 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
1.0 (25 °C, 5 g/L in H2O)
bp
105.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C
Dichte
1.68 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
InChIKey
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Msynthplus
Anwendung
Phosphoryl chloride Msynthplus. CAS 10025-87-3, EC Number 233-046-7, chemical formula POCl₃.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell)farblosAussehen der Substanz (visuell)klarGehalt (argentometrisch)≥ 99.0 %Identität (IR)entsprichtDie Restlösemittel-Analytik ist aufgrund der physikochemischen Eigenschaften der Chemikalie nicht möglich.
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1