Wichtige Dokumente
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
Synonym(e):
Tetrahydropyran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
205-552-8
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-49.2 °C
Übergangstemp.
flash point -16 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChIKey
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Wasser (K. F.): ≤ 0.50 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
3.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-16 °C - closed cup